Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
250 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 85,10 |
1 L | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 326,00 |
Acerca de este artículo
US$ 85,10
Nombre del producto
(−)-Ethyl L-lactate, ≥99.0%
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 30 °C)
assay
≥99.0% (Sum of enantiomers, GC), ≥99.0%
form
liquid
optical activity
[α]20/D −10.5±1°, neat
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
1.5 %, 100 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.1% water
evapn. residue
<0.01%
refractive index
n20/D 1.4130 (lit.), n20/D 1.413
bp
154 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.01 mg/kg, Cu: ≤0.01 mg/kg, Fe: ≤0.01 mg/kg, K: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤0.01 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Na: ≤0.03 mg/kg, Ni: ≤0.01 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg
greener alternative category
SMILES string
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Application
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (Sum of enantiomers, GC) | assay ≥98.0% (sum of enantiomers, GC) | assay 98% | assay ≥99.8% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| vapor density 4.1 (vs air) | vapor density 4.1 (vs air) | vapor density 4.1 (vs air) | vapor density 3 (20 °C, vs air) |
| vapor pressure 2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 30 °C) | vapor pressure 2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 30 °C) | vapor pressure 2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 30 °C) | vapor pressure 73 mmHg ( 20 °C) |
| bp 154 °C (lit.) | bp 154 °C (lit.) | bp 154 °C (lit.) | bp 76.5-77.5 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
128.8 °F - closed cup
flash_point_c
53.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?