77180
Animal Proteins Peptone for Biotechnology and Microbiology
Enzymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Sinónimos:
Peptone porcine
Seleccione un Tamaño
US$ 179,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 179,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
Peptone from animal proteins, suitable for microbiology
origen biológico
Porcine skeletal muscle
Nivel de calidad
Formulario
powder
composición
total nitrogen (N), ≥10%
envase
pkg of 100 g
pkg of 500 g
residuo de ign.
≤22%
pérdida
≤6% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C in H2O)
solubilidad
H2O: 2%, clear, faintly to light brownish-yellow
aplicaciones
food and beverages
microbiology
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.