Merck
77100
Sigma-Aldrich
Diethyl pentylmalonate
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH(COOC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
230.30
Beilstein:
609224
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.426
bp
254-255 °C
cadena SMILES
CCCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)