76723
1-Penten-3-one
contains ~0.1% BHT as stabilizer, analytical standard
Sinónimos:
Ethyl vinyl ketone
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
contiene
~0.1% BHT as stabilizer
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
n20/D 1.419
bp
38 °C/60 mmHg (lit.)
densidad
0.851 g/mL at 20 °C
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
Clave InChI
JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-10 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?