76660
Pentaethylenehexamine-octakis(methylphosphonic acid) hexadecasodium salt solution
technical, ~40% in H2O (T)
Sinónimos:
Sodium pentaethylenehexamine-octakis(methylphosphonate) hexadecabasic solution
About This Item
grade
technical
concentration
~40% in H2O (T)
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)CN(CCN(CCN(CCN(CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CCN(CCN(CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)