Merck
76432
Sigma-Aldrich
Pentaethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
technical
Sinónimos:
3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diyl ditosylate, Pentaethylene glycol ditosylate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO3(CH2CH2O)5SO2C6H4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
546.65
Beilstein:
3599245
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
índice de refracción
n20/D 1.52
n20/D 1.524 (lit.)
densidad
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C24H34O10S2/c1-21-3-7-23(8-4-21)35(25,26)33-19-17-31-15-13-29-11-12-30-14-16-32-18-20-34-36(27,28)24-9-5-22(2)6-10-24/h3-10H,11-20H2,1-2H3
Clave InChI
BUHGDYPBQWWWQS-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)