Merck
76117
Supelco
Methyl palmitelaidate
analytical standard
Sinónimos:
Methyl trans-9-hexadecenoate, Palmitelaidic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H32O2
Número de CAS:
Peso molecular:
268.43
Beilstein:
2048137
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)