Merck
75778
Supelco
Vincamine
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H26N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
354.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0%
actividad óptica
[α]/D +43.0±2°, c = 1 in pyridine
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
232 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC[C@@]12CCCN3CCc4c(C13)n(c5ccccc45)[C@](O)(C2)C(=O)OC
InChI
1S/C21H26N2O3/c1-3-20-10-6-11-22-12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)23(17(15)18(20)22)21(25,13-20)19(24)26-2/h4-5,7-8,18,25H,3,6,9-13H2,1-2H3/t18-,20+,21+/m1/s1
Clave InChI
RXPRRQLKFXBCSJ-GIVPXCGWSA-N
Descripción general
Vincamine is a monoterpenoid indole alkaloid found in the leaves of Vinca minor L., belonging to the Apocynaceae family.[1]
Aplicación
Vincamine may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte isolated from plant samples of Apocynaceae family by chromatography techniques.[1][2][3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Indentification of vincamine indole alkaloids producing endophytic fungi isolated from Nerium indicum, Apocynaceae
Na R, et al.
Microbiological research, 192, 114-121 (2016)
Optimization of HPLC determination method for vincamine in Vinca minor L.
Hou E, et al.
Analytical Letters, 30(12), 2555-2560 (2010)
Determination of alkaloids in Catharanthus roseus and Vinca minor by high-performance liquid chromatography--tandem mass spectrometry
Liu J, et al.
Analytical Letters, 49(8) (2016)