75602
6-Prenylnaringenin
analytical standard
Sinónimos:
2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤5.0% water
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=C(C(CC(C2=CC=C(O)C=C2)O3)=O)C3=CC(O)=C1CC=C(C)C
InChI
1S/C20H20O5/c1-11(2)3-8-14-15(22)9-18-19(20(14)24)16(23)10-17(25-18)12-4-6-13(21)7-5-12/h3-7,9,17,21-22,24H,8,10H2,1-2H3/t17-/m0/s1
Clave InChI
YHWNASRGLKJRJJ-KRWDZBQOSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?