75551
Boc-(S)-α-benzhydryl-Pro-OH
Sinónimos:
(S)-2-Benzhydryl-1-Boc-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-benzhydryl-D-proline
About This Item
Formulario
solid
aplicaciones
peptide synthesis
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)