75069
2-(Octyloxy)benzonitrile
Selectophore™, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
2-Cyanophenyl octyl ether
About This Item
Línea del producto
Selectophore™
Ensayo
≥99.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.506
densidad
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCOc1ccccc1C#N
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)