74178
1-Allylpiperazine
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (GC)
impurezas
≤0.5% water
índice de refracción
n20/D 1.4830 (lit.)
n20/D 1.483
bp
181-182 °C (lit.)
densidad
0.902 g/mL (lit.)
cadena SMILES
C=CCN1CCNCC1
InChI
1S/C7H14N2/c1-2-5-9-6-3-8-4-7-9/h2,8H,1,3-7H2
Clave InChI
ZWAQJGHGPPDZSF-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)