Merck
72593
Supelco
Nitrite ionophore II
Selectophore
Sinónimos:
Dicyanocobyrinic acid heptapropyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C68H101CoN6O14
Número de CAS:
Peso molecular:
1285.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
Línea del producto
Selectophore
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCOC(=O)CC[C@@H]1C2=CC3=NC([C@@H](CCC(=O)OCCC)C3(C)C)=C(C)C4=NC([C@H](CC(=O)OCCC)[C@@]4(C)CCC(=O)OCCC)[C@]5(C)N=C([C@@H](CCC(=O)OCCC)[C@]5(C)CC(=O)OCCC)C(C)=C(N2[Co](C#N)C#N)[C@@]1(C)CC(=O)OCCC
InChI
1S/C66H101N4O14.2CN.Co/c1-16-31-78-50(71)26-23-44-48-39-49-62(10,11)45(24-27-51(72)79-32-17-2)57(68-49)42(8)59-63(12,30-29-53(74)81-34-19-4)47(38-54(75)82-35-20-5)61(69-59)66(15)65(14,41-56(77)84-37-22-7)46(25-28-52(73)80-33-18-3)58(70-66)43(9)60(67-48)64(44,13)40-55(76)83-36-21-6;2*1-2;/h39,44-47,61H,16-38,40-41H2,1-15H3;;;/q-1;;;+1/t44-,45-,46-,47+,61?,63-,64+,65+,66+;;;/m1.../s1
Clave InChI
ISWKZOZLNIEXOZ-GRQAXCPQSA-N
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Forma física
Lösung in 0.5 mL Tetrahydrofuran
Otras notas
Ionophore used for the determination of nitrogen oxide gas
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S.A. O'Reilly et al.
Analytical Chemistry, 63, 1278-1278 (1991)
Alicia Bellomo et al.
Immunity, 53(1), 127-142 (2020-06-21)
Located within red pulp cords, splenic red pulp macrophages (RPMs) are constantly exposed to the blood flow, clearing senescent red blood cells (RBCs) and recycling iron from hemoglobin. Here, we studied the mechanisms underlying RPM homeostasis, focusing on the involvement
Polymer membrane-based biosensors using vitamin B12 derivatives.
S Daunert et al.
Progress in clinical and biological research, 292, 215-225 (1989-01-01)