72018
Sodium tetraphenylborate
Selectophore™, ≥99.5%
Sinónimos:
Tetraphenylboron sodium
About This Item
Productos recomendados
descripción
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
Línea del producto
Selectophore™
Ensayo
≥99.5% (NT)
≥99.5%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Na/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
Clave InChI
HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)