Merck
71809
Poly(hexafluoropropylene oxide)
suitable for mass spectrometry (MS)
Sinónimos:
Poly(perfluoropropylene oxide)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HO[CF(CF3)CF2O]nH
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
4 × 10-7 ( 20 °C)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
refractive index
n20/D 1.297
SMILES string
OC(F)(F)C(F)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)C(F)(F)F
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)