71038BC
Assurance® GDS Cronobacter Tq II Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
GDS Cronobacter Tq II, BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
Agency
according to AOAC® (PTM)
according to MicroVal
Nivel de calidad
Línea del producto
Assurance GDS®
caducidad
6‑12 mo.
fabricante / nombre comercial
BioControl Systems
técnicas
PCR: suitable
aplicaciones
food and beverages
pathogen testing
compatibilidad
for use with GDS Rotor-Gene®
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Cronobacter spp. (spp.)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Simple 1-step enrichment procedure for powdered infant formula, ingredients, and environmental samples
- Results are available in 22-26 hours, including enrichment, sample prep and analysis
Método de análisis
Información legal
obligatorio pero no suministrado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.