Merck
70700
Sigma-Aldrich
(±)-1-(2-Naphthyl)ethanol
puriss., ≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
(±)-α-Methyl-2-naphthalenemethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
172.22
Beilstein/REAXYS Number:
1907449
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
puriss.
assay
≥99.0% (HPLC)
mp
71-73 °C
SMILES string
CC(O)c1ccc2ccccc2c1
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)