Merck
69184
Supelco
4-Phenylphenol
reference material
Sinónimos:
4-Hydroxybiphenyl
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Beilstein:
1907452
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
bp
321 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Clave InChI
YXVFYQXJAXKLAK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
sustituido por
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
160 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)