Merck
68670
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1-phenylhydrazine
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
α-Methylphenylhydrazine, N-Methyl-N-phenylhydrazine
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5N(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
122.17
Beilstein:
507683
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
Ensayo
≥90% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.583 (lit.)
n20/D 1.583
bp
54-55 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidad
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
Clave InChI
MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)