Merck
68546
Supelco
trans-Cinnamyl butyrate
analytical standard
Sinónimos:
trans-Butyric acid cinnamyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CO2CH2CH=CHC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
204.26
Beilstein:
1956350
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.526 (lit.)
bp
300 °C (lit.)
densidad
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CCCC(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-2-7-13(14)15-11-6-10-12-8-4-3-5-9-12/h3-6,8-10H,2,7,11H2,1H3/b10-6+
Clave InChI
YZYPQKZWNXANRB-UXBLZVDNSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)