Merck
67712
Sigma-Aldrich
O-Methylisourea hemisulfate salt
≥99.0% (T)
Sinónimos:
OMI®
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC(OCH3)=NH · 1/2H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
123.12
Beilstein/REAXYS Number:
3723107
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
≥99.0% (T)
mp
163-167 °C (lit.)
164-167 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
SMILES string
COC(N)=N.COC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2O.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
InChI key
QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)