67416
Acinetobacter Millichrome™ plus Agar
selective for bacteria: Acinetobacter spp, suitable for microbiology
Sinónimos:
Acinetobacter culture medium, Acinetobacter identification agar, Acinetobacter selective agar, AM plus Agar, Millichrome™ plus selective agar
About This Item
Productos recomendados
Agency
EP
USP
Nivel de calidad
Compatibilidad de esterilización
dry heat compatible
compatible
Formulario
dry powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
Agar, 15.0 g/L
Chromogenic mix, 1.8 g/L
Peptone and yeast extract 12.0
Salts, 4.0 g/L
fabricante / nombre comercial
MilliChrome™
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
solubilidad
deionized water: 32.8 g/L
aplicaciones
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
selective for bacteria: Acinetobacter MDR
selective for bacteria: Acinetobacter spp
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
- Store prepared media below 8°C, protected from direct light (max. 1 month).
- Store dehydrated powder, in a dry place, in tightly sealed containers at 2-25°C.
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms