66725
Methylene Blue solution alkaline according to Loeffler
according to Loeffler
Sinónimos:
Loeffler’s Methylene Blue
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
dye (C.I.No. 52015), 0.3 % (w/v) (in ethanol:0.1% aqueous KOH 3:10)
índice de refracción
n20/D 1.347
cadena SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)