66030
2-Methyl-1-butene
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
presión de vapor
9.98 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.378 (lit.)
n20/D 1.378
bp
31 °C (lit.)
mp
−137 °C (lit.)
densidad
0.65 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
petroleum
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC(C)=C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h2,4H2,1,3H3
Clave InChI
MHNNAWXXUZQSNM-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-34.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-37 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)