Merck
65200
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenylacetic acid
purum, ≥98.0% (T)
Sinónimos:
Homoanisic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Beilstein:
1101737
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (T)
bp
140 °C/3 mmHg (lit.)
mp
84-86 °C (lit.)
84-86 °C
cadena SMILES
COc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)