Merck
63761
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
purum, ≥97.0% (CHN)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5N3S
Número de CAS:
Peso molecular:
115.16
Beilstein:
110580
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grado
purum
Ensayo
≥97.0% (CHN)
mp
165-169 °C (lit.)
165-169 °C
cadena SMILES
Cn1cnnc1S
InChI
1S/C3H5N3S/c1-6-2-4-5-3(6)7/h2H,1H3,(H,5,7)
Clave InChI
AGWWTUWTOBEQFE-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)