63130
Magnesium peroxide light
purum p.a., MgO2.(MgO)n, 24-28% MgO2 basis (RT)
About This Item
Productos recomendados
grade
purum p.a.
reaction suitability
reagent type: oxidant
concentration
24-28% (MgO2, RT)
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
cation traces
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Mg++].[O-][O-]
InChI
1S/Mg.O2/c;1-2/q+2;-2
InChI key
SPAGIJMPHSUYSE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?