Merck
62881
Supelco
2-[(RS)-(4-Bromophenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
Sinónimos:
Diphenhydramine impurity C (PhEur), 2-[(4-Bromophenyl)phenylmethoxy]ethyl(dimethyl)ammonium chloride, Bromazine hydrochloride, Bromodiphenhydramine hydrochloride, NSC 36113
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 891,00
US$ 891,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 891,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H20BrNO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
370.71
Beilstein:
3754363
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 891,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
97.0-100.0% (AT)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤1.0% water
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
BrC(C=C1)=CC=C1C(OCCN(C)C)C2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C17H20BrNO.ClH/c1-19(2)12-13-20-17(14-6-4-3-5-7-14)15-8-10-16(18)11-9-15;/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1H
Clave InChI
ZQDJSWUEGOYDGT-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... HRH1(3269)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)