Documentos clave
62102
Supelco
Lewatit® MonoPlus SP 112 sodium form
sodium form
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.52
Quality Level
form
beads
parameter
120 °C max. temp. (250 °F)
moisture
53-55%
technique(s)
LPLC: suitable
loss
45-55% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
matrix active group
sulfonic acid functional group
uniform particle size
660 μm std dev ±70 μm
operating pH
0-14
capacity
1.7 meq/mL by wetted bed volume
density
1.24 g/mL at 20 °C (lit.)
bulk density
780 g/L
separation technique
cation exchange
General description
Uniform particle size (monodispersed) provides optimized kinetics and leads to an increased capacity when compared to heterodispersed bead size distribution.
partículas esféricas con una distribución de tamaño de partícula especial
Application
Especialmente adecuado para purificación de condensados, desmineralización de agua a temperatura más alta, tratamiento de agua de aclarado galvánico, eliminación de iones metálicos de soluciones de procesos y baños de pasivación por inmersión y para la aglomeración de metales pesados en hidrometalurgia.
Legal Information
Lewatit is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)