Documentos clave
61847
Supelco
Sieve Standard, traceable to NIST SRM
106 μm (140 mesh)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Formulario
particles
fabricante / nombre comercial
Whitehouse Scientific Ltd SS400
tamaño de partícula
106 μm (140 mesh)
aplicaciones
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sigma Aldrich et al.
Sigma data null