61031BC
Assurance® GDS Wash Solution PCR Reagent
For use with Assurance® GDS
Sinónimos:
Wash Solution for PCR Sample Prep
Seleccione un Tamaño
US$ 201,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 201,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
GDS Wash Solution Kit, BioControl, For use with GDS
Nivel de calidad
Formulario
liquid
caducidad
6‑12 mo.
envase
bottle of 4 × 250 mL each
fabricante / nombre comercial
BioControl Systems 61031-100
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed in a dry, cool, and well-ventilated place.)
técnicas
PCR: suitable
aplicaciones
food and beverages
pathogen testing
compatibilidad
for use with BioControl GDS
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Escherichia coli (O157:H7)
Cronobacter spp.
Listeria spp.
Salmonella spp.
Descripción general
Aplicación
Componentes
Método de análisis
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)