60744
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 550-950 mesh
Productos recomendados
Nombre del producto
Gel de sílice, high-purity grade, 90Å, 15-25 μm, for column chromatography
grado
for column chromatography
high-purity grade
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
LPLC: suitable
superficie
400 m2/g , B.E.T
Matriz
Silica
grupo activo de la matriz
silica
tamaño de partícula
0.015-0.025 mm
15-25 μm
tamaño de poro
90 Å mean pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - Solvent removed by supercritical extraction.[1]
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)