Merck
60313
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
purum p.a., ≥97.0% (KT)
Sinónimos:
Dipotassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
About This Item
Fórmula lineal:
K2[CoFe(CN)6]
Número de CAS:
Peso molecular:
349.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
grade
purum p.a.
assay
≥97.0% (KT)
particle size
30-60 mesh
SMILES string
[K+].[K+].N#C[Fe-](C#N)C#N.N#C[Co-](C#N)C#N
Other Notes
Compound used for the ion-exchange absorption of cesium ions
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
P. Nielsen et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 42, 1451-1451 (1987)
W.E. Prout et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 27, 473-473 (1965)
J. Nagy et al.
Isotopenpraxis, 20, 101-101 (1984)