Merck
60123
Supelco
Cloruro de potasio solution
standard, 0.5 M
About This Item
Fórmula lineal:
KCl
Número de CAS:
Peso molecular:
74.55
Beilstein:
1711999
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
concentración
0.5 M
cadena SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)