59195
Isophthalaldehyde
purum, ≥98.0% (T)
Sinónimos:
Benzene-1,3-dicarboxaldehyde
About This Item
grade
purum
assay
≥98.0% (T)
mp
87-88 °C (lit.)
87-89 °C
SMILES string
O=Cc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
InChI key
IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?