58279
Isatoic anhydride
technical, ≥94% (HPLC)
Sinónimos:
3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione, Anthranilic acid N-carboxylic acid anhydride
About This Item
densidad de vapor
5.6 (vs air)
grado
technical
Ensayo
≥94% (HPLC)
mp
233 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O=C1Nc2ccccc2C(=O)O1
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(11)12-7/h1-4H,(H,9,11)
Clave InChI
TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)