58170
α-Ionone
technical, ≥90% (GC)
Sinónimos:
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Productos recomendados
grade
technical
assay
≥90% (GC)
impurities
<10% β-ionone
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
n20/D 1.500
bp
259-263 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI key
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)