Merck
55578
Supelco
4-Hydroxyisovaleric acid sodium salt hydrate
analytical standard
Sinónimos:
3-Methyl-γ-hydroxybutyric acid sodium salt hydrate, 4-Hydroxy-3-methylbutanoic acid sodium salt hydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O3 · xNa+ · yH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
118.13 (anhydrous free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
80.0-105.0% (free acid, anhydrous, NT)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤25% water
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(CC(C)CO)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)2-5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
ZGYGEPZZMAXSKH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)