Merck
552275
Sigma-Aldrich
Silver phthalocyanine
Dye content 75 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H16AgN8
Número de CAS:
Peso molecular:
620.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
composition
Dye content, 75%
mp
392 °C (dec.) (lit.)
λmax
327 nm in ethanol (2nd)
664 nm in chloronaphthalene
SMILES string
[Ag]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Ag/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
InChI key
NSZZKUIUEBXLNU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)