Merck
53603
Supelco
N-Adipoylglycine
analytical standard
Sinónimos:
6-[(Carboxymethyl)amino]-6-oxohexanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H13NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
203.19
Beilstein:
2265543
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(CNC(CCCCC(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C8H13NO5/c10-6(9-5-8(13)14)3-1-2-4-7(11)12/h1-5H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
UJHDYVYBNDNRRQ-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)