53461
N-Valproylglycine
analytical standard
Sinónimos:
N-(1-Oxo-2-propylpentyl)glycine
About This Item
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C(CCC)CCC)NCC(O)=O
InChI
1S/C10H19NO3/c1-3-5-8(6-4-2)10(14)11-7-9(12)13/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,11,14)(H,12,13)
Clave InChI
QBKXUUNBNHZZPK-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)