Merck
53442
Supelco
Hexyl-d13 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate
analytical standard
Sinónimos:
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl-d13 benzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24D13H18NO4
Peso molecular:
410.59
Código UNSPSC:
12352200
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
O=C(C1=C(C(OC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)C=CC=C1)C2=C(O)C=C(N(CC)CC)C=C2
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)