Merck
53354
Supelco
1,3-Dimetoxibenceno
analytical standard
Sinónimos:
Dimetilresorcinol, Éter dimetílico de resorcinol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.16
Beilstein:
878582
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤1.0% water
índice de refracción
n20/D 1.524 (lit.)
bp
85-87 °C/7 mmHg (lit.)
densidad
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
COc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)