52350
Hexadecylpyridinium chloride monohydrate
tested according to Ph. Eur.
Sinónimos:
Cetylpyridinii chloridum, Cetylpyridinium chloride monohydrate
About This Item
Productos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nivel de calidad
descripción
cationic
Ensayo
96.0-101.0% anhydrous basis
mol peso
358.00 g/mol
técnicas
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
PCR: suitable
RNA extraction: suitable
RNA purification: suitable
nucleic acid detection: suitable
cadena SMILES
O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Clave InChI
NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?