Documentos clave
51795
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 2000 μS/cm at 25 °C
Sinónimos:
Conductivity calibration standard solution (1980-2020 μS/cm at 25 °C)
Seleccione un Tamaño
500 ML
US$ 319,00
US$ 319,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
US$ 319,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 319,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
≤2.5% KCl (T)
conductividad
1980-2020 μS/cm at 25 °C
densidad
0.995-1.014 g/cm3 at 25 °C
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Aplicación
Conductivity calibration standard solution for monitoring and checking conductivity measurements.
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)