51772
(±)-β-Cryptoxanthin
analytical standard
Sinónimos:
(±)-β-Caroten-3-ol
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)