Documentos clave
51706
Supelco
QC-Standard Solution for EN ISO 9377-2
analytical standard
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 127,00
US$ 127,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 127,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 127,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Agency
EN 9377-2
ISO
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
petroleum
Formato
multi-component solution
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Componentes
contains Mineral oil type A and B ~5 mg/ml each, BAM reference material 5002 and 5003 in n-Heptane
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2