Merck
513849
Sigma-Aldrich
Thymolphthalein Complexone sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H44N2Na2O12
Número de CAS:
Peso molecular:
766.74
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
mp
209 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na].[Na].CC(C)c1cc(c(C)c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c4C
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)