Merck
50960
Sigma-Aldrich
Guanidine phosphate dibasic
≥98.0% (NT)
Sinónimos:
Diguanidine hydrogen phosphate
About This Item
Fórmula lineal:
[NH2C(=NH)NH2]2 · H3PO4
Número de CAS:
Peso molecular:
108.07
Beilstein/REAXYS Number:
3755909
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
assay
≥98.0% (NT)
mp
247-250 °C (dec.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
NC(N)=N.NC(N)=N.OP(O)(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)