49975
Acacetin
analytical standard
Sinónimos:
4′-Methylapigenin, 5,7-Dihydroxy-4′-methoxyflavone, Apigenin 4′-methyl ether, Buddleoflavonol, Linarigenin
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤5.0% water
mp
260-265 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)14-8-13(19)16-12(18)6-10(17)7-15(16)21-14/h2-8,17-18H,1H3
Clave InChI
DANYIYRPLHHOCZ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?